Key Documents
Z155888
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
특징
graduations
높이 × O.D.
134 mm × 121 mm
용량
1,000 mL
중량
32 oz
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Standard-weight, spun SS, with handle.