문서
Z136786
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
특징
fits shaft o.d. 10 mm
제조업체/상표
Ace Glass 812410
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
법적 정보
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.