문서
Z117447
LDPE laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
I.D. × O.D.
3/16 in. × 5/16 in.
벽 두께
1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Good chemical resistance, translucent, and rigid. Temp. range: -103 to 120°F.