주요 문서
Z105635
Sigma-Aldrich
Disposable apron
polyethylene, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
material
polyethylene
포장
pkg of 100 ea
재고 정보
not available in EU, EU
일반 설명
One-piece, liquid-proof PE apron resists many chemicals, fats, greases, and oils. Extra-long ties, embossed finish. Packaged in convenient dispenser of 100 aprons.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)