주요 문서
Z104523
Sigma-Aldrich
PTFE beaker
capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
material
PTFE
특징
graduations: no
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
기타 정보
Browse all plastic beakers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)