Merck
WHA5230330
Whatman® filter paper, Grade 230, creped
circles, diam. 330 mm (13.0 in.), pkg of 50 ea
동의어(들):
Whatman filter, Whatman paper, Z761990, paper filter
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
circles
creped white cellulose
특징
Grade 230
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Whatman 5230-330
파라미터
fast flow rate
fast flow rate
직경
330 mm (13.0 in.)
두께
0.40 mm (0.02 in.)
공극 크기
25-30 μm
기초 중량
123 g/m2
용량
high loading
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A general qualitative filter with creped surface. High filtration speed and high loading capacity. Widely used in industrial laboratories and students laboratories for routine filtration. The filter is wet-strengthened with a small amount of chemically stable resin to extend the life of the filter and improve handling. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. However it is not recommended for Kjeldahl nitrogen analysis. Reeve Angel products are designed for routine, repetitive applications for which an inexpensive product is acceptable, such as qualitative analysis. Reeve Angel products deliver as promised, every time.
특징 및 장점
  • Retains coarse particles
  • Highspeedand loading capacity
  • Strong, thick filter with crêped surface
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)