material
cellulose
circles
특징
Grade 2V
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 1202-385
Whatman Article No. 28417915 (US reference)
파라미터
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
직경
385 mm
두께
190 μm
재
≤0.06%
공극 크기
8 μm (Particle retention)
기초 중량
97 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Compared with quadrant-folded filters, Cytiva′s Whatman Grade 2V pre-folded filter paper exposes extra surface area, which enables a higher loading capacity and shorter filtration time.
애플리케이션
Grade 2V pre-folded filter sheets are suitable for extracting samples from soil to support contaminant testing in the presence of weakly acidic solutions.
특징 및 장점
- Medium flow and nominal particle retention rating of 8 µm
- Herzberg filtration speed of 240 s
- Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
- Can be used for soil analysis or general filtration
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.