material
stainless steel
stainless steel housing
특징
47/50, support screen
포장
pk of 1
제조업체/상표
Cytiva
Whatman 10445850
Whatman Article No. 28415613 (US reference)
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- The stainless steel manifold is fitted for three or six filtration units.
- The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
- Suitable only for vacuum operation.
- If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure)
- Applications includes: Microbiology quality control, residue analyses, serial filtration carried out rapidly and easily with a common drainage outlet.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.