material
glass membrane (with organic binder)
roll
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Whatman 10370381
Whatman Article No. 28414797 (US reference)
너비 × 길이
30 mm × 20 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.