주요 문서
W6373
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
동의어(들):
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Potassium hexadecanoate-1,2,3,4-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
CAS Number:
Molecular Weight:
298.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
Grade
cGMP
동위원소 순도
99 atom % 13C
mp
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
InChI key
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)