주요 문서
W530362
Sigma-Aldrich
Cypress oil
natural, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Cupressus sempervirens
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
양식
liquid
구성
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
refractive index
n20/D 1.471
density
0.869 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Typically used in citrus colognes, fougeres, chypres and aldehydic-type fragrance applications
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)