주요 문서
W530179
Sigma-Aldrich
Macadamia oil
Certified organic (NOP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
Macadamia integrifolia
Grade
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
기원
Kenya origin
refractive index
n20/D 1.468
density
0.840 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
tree nuts
감각 수용성의
nutty
법적 정보
Certified organic by MOSA
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
410.0 °F
Flash Point (°C)
210 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)