문서
W519030
Sigma-Aldrich
cis-3-Hepten-1-ol
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
Beilstein:
1719803
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Kosher
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
92 °C/60 mmHg (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green
SMILES string
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
InChI key
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter