주요 문서
W510866
Sigma-Aldrich
2-Propyl-4-methyl-1,3-dioxolane, mixture of isomers
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
6.095
생물학적 소스
synthetic
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
SMILES string
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)