주요 문서
W510262
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
EC Number:
MDL number:
플래비스(Flavis) 번호:
2.173
생물학적 소스
synthetic
분석
99%
형태
viscous liquid
색상
colorless
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
mp
26 °C (lit.)
감각 수용성의
vegetable
SMILES string
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI key
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)