주요 문서
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-Trihydroxyhexane
≥95%
동의어(들):
1,2,6-Hexanetriol, 1,2,6-Trihydroxyhexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
134.17
Beilstein:
1304479
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
vapor density
4.63 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
178 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
ethereal
SMILES string
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
InChI key
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
383.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
195 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)