주요 문서
W500607
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate, mixture of isomers
≥96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.37
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.340
생물학적 소스
synthetic
Grade
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥96%
포함 가능
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
144-145 °C/9 mmHg (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; rose
SMILES string
CCC(=C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C.C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/2C15H26O2/c2*1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3;8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3/b14-6+;
InChI key
WWYVFYUOASWQQR-JSSTZBRYSA-N
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)