주요 문서
W431600
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
≥98%
동의어(들):
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
FEMA Number:
4316
Beilstein:
907005
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.251
생물학적 소스
synthetic
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
almond; cherry
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Possible applications: Vanilla, cherry, almond, coumarin and various nut nuances.
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%: Sweet, naphthyl, cherry and almond, solvent-like phenol and toluene-like with berry, floral and coumarin-like nuances.
Taste at 5ppm: Nutty, cherry, almond, and coumarinic-like.
기타 정보
Natural occurrence: Carambola.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)