Key Documents
W430500
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH=CHCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
FEMA Number:
4305
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.050
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
vapor density
>1 (vs air)
분석
≥96%
포함
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; ethereal
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
InChI key
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup