Key Documents
W428600
Sigma-Aldrich
2-Isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolane
mixture of isomers, ≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
FEMA Number:
4286
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
6.135
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; ethereal; buttery; sweet
SMILES string
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Possible applications: Italian cheeses, dairy applications, apple, pineapple and cocoa nuances.
생화학적/생리학적 작용
Odor at 10.0%: Sweet, ethereal, musty and slightly fermented, dairy-like with fruity apple and banana nuances.
Taste at 20ppm: Creamy, cocoa, woody, juicy fruit with apply, pineapple and dairy cheesy nuances.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
105.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)