주요 문서
W424801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
동의어(들):
(R)-(+)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
149.23
FEMA Number:
4248
Beilstein:
3030178
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
11.014
생물학적 소스
synthetic
분석
97%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
SMILES string
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)