주요 문서
W401101
Sigma-Aldrich
4-Penten-1-yl acetate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
EC Number:
MDL number:
플래비스(Flavis) 번호:
9.917
생물학적 소스
synthetic
분석
98%
density
0.908 g/mL at 25 °C
감각 수용성의
alliaceous
SMILES string
CC(=O)OCCCC=C
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)