주요 문서
W398000
Sigma-Aldrich
3-Heptyl acetate
natural (US), ≥96%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
3980
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
09.924
감각 수용성의:
green; fruity; pungent; floral; sweet
Grade:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
식품 알레르기항원:
no known allergens
Grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor pressure
0.8625
분석
≥96%
refractive index
n/D 1.410
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; fruity; pungent; floral; sweet
SMILES string
CCC(OC(C)=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-9(5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
QICIMADZMWGDTQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.0 °F
Flash Point (°C)
58.88 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)