주요 문서
W395803
Sigma-Aldrich
Phenyl acetate
≥99%
동의어(들):
Acetic acid phenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
FEMA Number:
3958
Beilstein:
636458
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.688
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PON1(5444)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)