주요 문서
W379107
Sigma-Aldrich
Octahydrocoumarin
≥98% (mixture of cis and trans)
동의어(들):
Bicyclononalactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
FEMA Number:
3791
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
13.161
분석
≥98% (mixture of cis and trans)
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
145 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCC2CCCCC2O1
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%
Taste at 100 ppm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 71-71 (2002)