문서
W370703
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylpentanoate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.18
FEMA Number:
3707
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.549
생물학적 소스
synthetic
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
45 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
SMILES string
CCCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
ZTULNMNIVVMLIU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup