Key Documents
W363421
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one solution
3 wt. % in propylene glycol
동의어(들):
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
FEMA Number:
3634
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
10.030
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
농도
3 wt. % in propylene glycol
refractive index
n20/D 1.434
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
InChI key
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)