주요 문서
W361801
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1-pentanol
≥98%
동의어(들):
Benzenepentanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5(CH2)5OH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.24
FEMA Number:
3618
Beilstein:
1935233
EC Number:
유럽평의회 번호:
674
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.051
생물학적 소스
synthetic
Grade
Kosher
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
155 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
SMILES string
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
InChI key
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hidetaka Nagatomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(1), 128-136 (2005-01-25)
Hyperthermostable beta-glucosidase from Pyrococcus furiosus was enclosed in gelatin gel by cross-linking with transglutaminase. Gelatin-immobilized beta-glucosidase was considerably more thermostable than the native enzyme. Lyophilized immobilisate was stored at 90 degrees C for 1 month without loss of activity. The