Key Documents
W361208
Sigma-Aldrich
1-Octen-3-yl butyrate
≥97%, stabilized, FCC, FG
동의어(들):
Butanoic acid 1-octen-3-yl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
FEMA Number:
3612
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.282
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
분석
≥97%
포함
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.4295 (lit.)
bp
225-229 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
mushroom; fruity; buttery
SMILES string
CCCCCC(OC(=O)CCC)C=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h6,11H,3-5,7-10H2,1-2H3
InChI key
LZWFXVJBIZIHCH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural occurrence: Passion fruit.
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
209.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)