주요 문서
W355100
Sigma-Aldrich
Isoamyl acetoacetate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
FEMA Number:
3551
EC Number:
유럽평의회 번호:
227
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
9.401
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
89-91 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCOC(=O)CC(C)=O
특징 및 장점
Herbaceous, ethereal, wine-like
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)