Key Documents
W352918
Sigma-Aldrich
1,3-Butanedithiol
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(SH)CH2CH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
122.25
FEMA Number:
3529
EC Number:
유럽평의회 번호:
11910
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.073
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(S)CCS
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)