W352117
1-Propanethiol
natural, ≥98%, FG
동의어(들):
Propyl mercaptan, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
76.16
FEMA Number:
3521
Beilstein:
1696860
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.071
추천 제품
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
2.54 (vs air)
vapor pressure
122 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
density
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cabbage; onion; alliaceous
SMILES string
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.