주요 문서
W343501
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopentenone
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C5H5(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
Beilstein:
1280476
MDL number:
플래비스(Flavis) 번호:
7.112
생물학적 소스
synthetic
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Sweet, fruity, fatty, stinging, chemical
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)