주요 문서
W341304
Sigma-Aldrich
2-Methylpentanal
≥97%
동의어(들):
2-Methylvaleraldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
FEMA Number:
3413
Beilstein:
1739423
EC Number:
유럽평의회 번호:
706
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.069
생물학적 소스
synthetic
vapor density
3.45 (vs air)
분석
≥97%
autoignition temp.
390 °F
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
ethereal; earthy; fruity
SMILES string
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
60.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)