문서
W339105
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
≥99%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.16
FEMA Number:
3391
EC Number:
유럽평의회 번호:
10921
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.066
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
musty; nutty
SMILES string
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
InChI key
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup