주요 문서
W335620
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
natural, 98%, FG
동의어(들):
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.22
FEMA Number:
3356
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
10.014
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
98%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
SMILES string
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suggested uses are in curry, nut, tomato, tropical, caramel and dairy flavors. In fragrance applications, this compound delivers apricot, butter, grape, passion fruit, plum, tea green and tobacco notes.
기타 정보
Natural occurrence: Butter, milk, chicken fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Raw Material Bulletin
Perfumer & Flavorist, 39(3), 19-19 (2014)