주요 문서
W330302
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanethiol
≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)CH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
104.21
FEMA Number:
3303
EC Number:
유럽평의회 번호:
11509
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.048
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
sulfurous
Grade:
FG
Halal
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
vapor pressure
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
sulfurous
SMILES string
CCC(C)CS
InChI
1S/C5H12S/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)