주요 문서
W329509
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
99%, FCC, FG
동의어(들):
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
FEMA Number:
3295
Beilstein:
1721790
EC Number:
유럽평의회 번호:
10127
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
17.010
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
분석
99%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
odorless
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
A mixture of 4 stereoisomers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)