문서
W322400
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-butenal, mixture of cis and trans
≥97%, FG
동의어(들):
cocoa butenal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(C6H5)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
FEMA Number:
3224
EC Number:
유럽평의회 번호:
670
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.062
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
177 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cocoa; honey; musty; floral
SMILES string
[H]C(=O)C(=CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h2-8H,1H3
InChI key
DYAOGZLLMZQVHY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.8 °F
Flash Point (°C)
106 °C