주요 문서
W316806
Sigma-Aldrich
3,4-Hexanedione
≥96%
동의어(들):
Dipropionyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2CH2COCOCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
Beilstein:
1700837
MDL number:
플래비스(Flavis) 번호:
7.077
분석
≥96%
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Butter, toasted, nutty, almond
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)