주요 문서
W316105
Sigma-Aldrich
Furfuryl isopropyl sulfide
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12OS
CAS Number:
Molecular Weight:
156.25
FEMA Number:
3161
유럽평의회 번호:
2248
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.032
생물학적 소스
synthetic
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
79-80 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
SMILES string
CC(C)SCc1ccco1
InChI
1S/C8H12OS/c1-7(2)10-6-8-4-3-5-9-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI key
WCHRNAKORAINOJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)