주요 문서
W314803
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
≥80%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
FEMA Number:
3148
Beilstein:
1724176
EC Number:
유럽평의회 번호:
10574
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.260
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Kosher
분석
≥80%
포함 가능
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; fatty; green; wine-like
SMILES string
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
InChI key
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Taste at 5 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)