주요 문서
W307505
Sigma-Aldrich
p-Tolyl isobutyrate
≥97%, FCC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
3075
EC Number:
유럽평의회 번호:
304
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.429
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
규정 준수
FCC
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
green; lily; fruity; animal; floral
SMILES string
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI key
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)