Key Documents
W300306
Sigma-Aldrich
Sage oil
Spanish, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
3003
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
Salvia officinalis L.
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
광학 활성
[α]20/D +9.0°, neat
기원
Spain origin
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Extraction method: steam distillation
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 - 129.2 °F
Flash Point (°C)
47 - 54 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)