주요 문서
W298018
Sigma-Aldrich
Rhodinol
mixture of L-citronellol and geraniol, FCC
동의어(들):
L-Citronellol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
FEMA Number:
2980
EC Number:
유럽평의회 번호:
76
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.027
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
floral; waxy; rose
Grade:
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 172.515
광학 활성
[α]22/D −6°, neat
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
68-70 °C/1.8 mmHg (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
일반 설명
Natural occurrence: Geranium and citronella oils.
생화학적/생리학적 작용
Taste at 0.5 to 10 ppm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 74-74 (2000)