주요 문서
W296228
Sigma-Aldrich
(−)-Isopulegol
FCC, ≥95%
동의어(들):
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
FEMA Number:
2962
Beilstein:
1906573
EC Number:
유럽평의회 번호:
2033
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.067
규정 준수
FCC
분석
≥95%
광학 활성
[α]22/D −7 to 0°, neat
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
David Olagnier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6075-6078 (2007-10-02)
Pure natural monoterpenes were evaluated in vitro for their antiplasmodial activities against Plasmodium falciparum. Chemically modified terpenes were also tested to see whether the introduction of an alkyne, a cyclopropane, a diene, or a cyclopentenone moiety had an influence on