Key Documents
W295817
Sigma-Aldrich
Propyl propionate
natural (US), ≥98%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
FEMA Number:
2958
Beilstein:
1699993
EC Number:
유럽평의회 번호:
403c
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.122
Grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
4 (vs air)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
wine-like
SMILES string
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Flash Point (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)