주요 문서
W295604
Sigma-Aldrich
Isopropyl phenylacetate
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
2956
EC Number:
유럽평의회 번호:
2158
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.786
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
honey; ethereal; rose; wine-like
SMILES string
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI key
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)