주요 문서
W294802
Sigma-Aldrich
Propyl heptanoate
≥98%
동의어(들):
n-Propyl heptylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CO2CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
FEMA Number:
2948
EC Number:
유럽평의회 번호:
367
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.095
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
SMILES string
CCCCCCC(=O)OCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)