문서
W293504
Sigma-Aldrich
Isopropyl butyrate
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.18
FEMA Number:
2935
EC Number:
유럽평의회 번호:
267
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.041
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; ethereal; pineapple; sweet
SMILES string
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Taste at 20 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.2 °F
Flash Point (°C)
24 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)